2,4-Xylidin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C12724500
EHERC12724500EA 57 EUR InStock
EHERC12724500
2,4-Xylidin
2,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 218
Melting Pt: –16 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007738
CAS-Nummer: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge