Pivalinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C12740000
EHERC12740000EA 42 EUR InStock
EHERC12740000
Pivalinsäure
Pivalinsäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 32…35 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 640 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004194
CAS-Nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge