3,5-Dinitro-o-toluamid
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C12786050
EHERC12786050EA 82 EUR InStock
EHERC12786050
3,5-Dinitro-o-toluamid
3,5-Dinitro-o-toluamid
Formel: C₈H₇N₃O₅
Melting Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00072065
CAS-Nummer: 148-01-6
EINECS: 205-706-4
Merck Index: 12,03321
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge