Dinobuton (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C12790000
EHERC12790000EA 64 EUR InStock
EHERC12790000
Dinobuton (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat)
Dinobuton (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat)
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₇
CAS-Nummer: 973-21-7
EINECS: 213-546-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge