Disulfiram
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C12975000
EHERC12975000EA 45 EUR InStock
EHERC12975000
Disulfiram
Disulfiram
Formel: C₁₀H₂₀N₂S₄
Siedepunkt: 369 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009048
CAS-Nummer: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge