1-Docosen
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C13058050
EHERC13058050EA 54 EUR InStock
EHERC13058050
1-Docosen
1-Docosen
Formel: C₂₂H₄₄
Siedepunkt: 162 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 58…60 °C
Dichte: 0,8002 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027085
CAS-Nummer: 1599-67-3
EINECS: 216-490-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge