2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C13490000
EHERC13490000EA 34 EUR InStock
EHERC13490000
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₇Cl₃O₃
MDL Number: MFCD00002646
CAS-Nummer: 93-72-1
EINECS: 202-271-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge