Natriumfluoracetat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C13772000
EHERC13772000EA 76 EUR InStock
EHERC13772000
Natriumfluoracetat
Natriumfluoracetat
Formel: C₂H₂FNaO₂
Melting Pt: 200 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 62-74-8
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge