Folsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C13888000
EHERC13888000EA 43 EUR InStock
EHERC13888000
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
MDL Number: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge