BHC (Isomerengemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C14070000
EHERC14070000EA 58 EUR InStock
EHERC14070000
BHC (Isomerengemisch)
BHC (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₆Cl₆
Melting Pt: 113 °C
Dichte: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 608-73-1
EINECS: 210-168-9
UN: 2761
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge