2-Hexanon
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C14197500
EHERC14197500EA 38 EUR InStock
EHERC14197500
2-Hexanon
2-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 127
Melting Pt: –56.9 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009482
CAS-Nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,06060
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge