Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C14228900
EHERC14228900EA 100 EUR InStock
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
MDL Number: MFCD00020167
CAS-Nummer: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge