17α-Hydroxyprogesteron
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C14241000
EHERC14241000EA 45 EUR InStock
EHERC14241000
17α-Hydroxyprogesteron
17α-Hydroxyprogesteron
Formel: C₂₁H₃₀O₃
MDL Number: MFCD00003659
CAS-Nummer: 68-96-2
EINECS: 200-699-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge