Malathion (1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethyldithiophosphat)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C14710000
EHERC14710000EA 46 EUR InStock
EHERC14710000
Malathion (1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethyldithiophosphat)
Malathion (1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethyldithiophosphat)
Formel: C₁₀H₁₉O₆PS₂
CAS-Nummer: 121-75-5
EINECS: 204-497-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge