Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Maltose Monohydrat

Lieferant: EHRENSTORFER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


C14734700
EHERC14734700EA 28.49 EUR InStock
EHERC14734700
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat


Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Melting Pt: 160…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149343
CAS-Nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge