2-Mercapto-1-methylimidazol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15020200
EHERC15020200EA 60 EUR InStock
EHERC15020200
2-Mercapto-1-methylimidazol
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂S
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00179321
CAS-Nummer: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..