4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenon
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15081500
EHERC15081500EA 153 EUR InStock
EHERC15081500
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenon
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00128925
CAS-Nummer: 41295-28-7
EINECS: 255-300-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge