2-(Methylthio)benzothiazol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15144200
EHERC15144200EA 103 EUR InStock
EHERC15144200
2-(Methylthio)benzothiazol
2-(Methylthio)benzothiazole
Formel: C₈H₇NS₂
MW: 181.2779 g/mol
MDL Number: MFCD00005784
CAS-Nummer: 615-22-5
EINECS: 210-417-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge