Nalidixinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C15412000
EHERC15412000EA 70 EUR InStock
EHERC15412000
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge