1-Naphthol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C15430000
EHERC15430000EA 44 EUR InStock
EHERC15430000
1-Naphthol
1-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003930
CAS-Nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge