Nitrobenzol-[D5]
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15557100
EHERC15557100EA 142 EUR InStock
EHERC15557100
Nitrobenzol-[D5]
Nitrobenzol-[D5]
Formel: C₆D₅NO₂
MW: 128.07 g/mol
Siedepunkt: 211
Melting Pt: 5
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 88
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044415
CAS-Nummer: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge