3,5-Dinitrobenzamid
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15588500
EHERC15588500EA 63 EUR InStock
EHERC15588500
3,5-Dinitrobenzamid
3,5-Dinitrobenzamid
Formel: C₇H₅N₃O₅
Melting Pt: 183 °C
MDL Number: MFCD00007985
CAS-Nummer: 121-81-3
EINECS: 204-499-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge