Oxytetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15820000
EHERC15820000EA 51 EUR InStock
EHERC15820000
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
MW: 496.90 g/mol
MDL Number: MFCD00135815
CAS-Nummer: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge