1-Pentanol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C15981100
EHERC15981100EA 38 EUR InStock
EHERC15981100
1-Pentanol
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 137.9
Melting Pt: –79 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=9487bb8d9c7e4b8bcb7623bced2cd01eff5b1e81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge