3-Pentanol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15981300
EHERC15981300EA 38 EUR InStock
EHERC15981300
3-Pentanol
3-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 33 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004574
CAS-Nummer: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07197
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge