Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C15987122
EHERC15987122EA 92 EUR InStock
EHERC15987122
Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat
Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat
Formel: C₈F₁₇KO₃S
MDL Number: MFCD00066407
CAS-Nummer: 2795-39-3
EINECS: 220-527-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge