Diisobutylphthalat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C16173500
EHERC16173500EA 57 EUR InStock
EHERC16173500
Diisobutylphthalat
Diisobutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –64 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 169 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026480
CAS-Nummer: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge