Bis(2-methoxyethyl)phthalat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C16174400
EHERC16174400EA 42 EUR InStock
EHERC16174400
Bis(2-methoxyethyl)phthalat
Bis(2-methoxyethyl)phthalat
Formel: C₁₄H₁₈O₆
MDL Number: MFCD00042842
CAS-Nummer: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge