1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C16971100
EHERC16971100EA 100 EUR InStock
EHERC16971100
1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Formel: C₂₈H₂₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00001195
CAS-Nummer: 128-80-3
EINECS: 204-909-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge