Spermidin Trihydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C16972738
EHERC16972738EA 84 EUR InStock
EHERC16972738
Spermidin Trihydrochlorid
Spermidin Trihydrochlorid
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Melting Pt: 256…258 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012918
CAS-Nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge