2,4,5-T-Methylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäuremethylester)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C17125000
EHERC17125000EA 58 EUR InStock
EHERC17125000
2,4,5-T-Methylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäuremethylester)
2,4,5-T-Methylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäuremethylester)
Formel: C₉H₇Cl₃O₃
CAS-Nummer: 1928-37-6
EINECS: 217-669-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge