2,3,5,6-Tetrachlorpyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C17376300
EHERC17376300EA 92 EUR InStock
EHERC17376300
2,3,5,6-Tetrachlorpyridin
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formel: C₅HCl₄N
Siedepunkt: 251,6 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00092428
CAS-Nummer: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge