3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB), zertifiziert
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C17413000
EHERC17413000EA 42 EUR InStock
EHERC17413000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB), zertifiziert
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240.35 g/mol
Siedepunkt: 402
Melting Pt: 166…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge