2,2'-Thiodiessigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C17486500
EHERC17486500EA 49 EUR InStock
EHERC17486500
2,2'-Thiodiessigsäure
2,2'-Thiodiessigsäure
Formel: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 128…131 °C
Dichte: 1.661 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004359
CAS-Nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09467
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge