Trichloronat (O-Ethyl-O-2,4,5-trichlorphenylethylthiophosphonat)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C17750000
EHERC17750000EA 110 EUR InStock
EHERC17750000
Trichloronat (O-Ethyl-O-2,4,5-trichlorphenylethylthiophosphonat)
Trichloronat (O-Ethyl-O-2,4,5-trichlorphenylethylthiophosphonat)
Formel: C₁₀H₁₂Cl₃O₂PS
CAS-Nummer: 327-98-0
EINECS: 206-326-1
UN: 3278
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge