m,m,m-Tritolylphosphat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C17800820
EHERC17800820EA 40 EUR InStock
EHERC17800820
m,m,m-Tritolylphosphat
m,m,m-Tritolylphosphat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Siedepunkt: 442 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25…26 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041907
CAS-Nummer: 563-04-2
EINECS: 209-241-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge