Hydroxyhydrochinontrimethylether
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C17876420
EHERC17876420EA 56 EUR InStock
EHERC17876420
Hydroxyhydrochinontrimethylether
Hydroxyhydrochinontrimethylether
Formel: C₉H₁₂O₃
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 19…21 °C
Dichte: 1,126 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008360
CAS-Nummer: 135-77-3
EINECS: 205-219-7
Merck Index: 13,01073
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge