2,4,6-Trimethylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C17883700
EHERC17883700EA 42 EUR InStock
EHERC17883700
2,4,6-Trimethylphenol
2,4,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 56 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 74 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002235
CAS-Nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge