4,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 15)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20001500
EHERC20001500EA 29.81 EUR InStock
EHERC20001500
4,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 15)
4,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 15)
Formel: C₁₂H₈Cl₂
CAS-Nummer: 2050-68-2
EINECS: 218-095-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge