2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20002800
EHERC20002800EA 82 EUR InStock
EHERC20002800
2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28)
2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 7012-37-5
EINECS: 230-293-2
UN: 2315
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge