2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20002900
EHERC20002900EA 40 EUR InStock
EHERC20002900
2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29)
2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
CAS-Nummer: 15862-07-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge