2,3,3',4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 110)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20011000
EHERC20011000EA 106 EUR InStock
EHERC20011000
2,3,3',4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 110)
2,3,3',4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 110)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
CAS-Nummer: 38380-03-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge