2,2',3,3',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 136)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20013600
EHERC20013600EA 107 EUR InStock
EHERC20013600
2,2',3,3',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 136)
2,2',3,3',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 136)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
CAS-Nummer: 38411-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge