2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20016700
EHERC20016700EA 98 EUR InStock
EHERC20016700
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167)
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 125…127 °C
CAS-Nummer: 52663-72-6
UN: 3432
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge