Decachlorbiphenyl (PCB Nr. 209)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20020900
EHERC20020900EA 39 EUR InStock
EHERC20020900
Decachlorbiphenyl (PCB Nr. 209)
Decachlorbiphenyl (PCB Nr. 209)
Formel: C₁₂Cl₁₀
CAS-Nummer: 2051-24-3
EINECS: 218-115-1
UN: 3432
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge