Acenaphthen-[D10]
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20505100
EHERC20505100EA 43 EUR InStock
EHERC20505100
Acenaphthen-[D10]
Acenaphthen-[D10]
Formel: C₁₂D₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15067-26-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge