1,1'-Binaphthyl
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C20655000
EHERC20655000EA 61 EUR InStock
EHERC20655000
1,1'-Binaphthyl
1,1'-Binaphthyl
Formel: C₂₀H₁₄
MW: 254.33 g/mol
Siedepunkt: 405
Melting Pt: 142…144 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041740
CAS-Nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge