Fluoren
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20800000
EHERC20800000EA 42 EUR InStock
EHERC20800000
Fluoren
Fluoren
Formel: C₁₃H₁₀
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113…115 °C
Dichte: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001111
CAS-Nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge