2-Methylanthracen
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20835000
EHERC20835000EA 146 EUR InStock
EHERC20835000
2-Methylanthracen
2-Methylanthracene
Formel: C₁₅H₁₂
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 202 °C
Dichte: 1,181 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003583
CAS-Nummer: 613-12-7
EINECS: 210-329-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge