5-Methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C20846000
EHERC20846000EA 64 EUR InStock
EHERC20846000
5-Methylbenzo[b]thiophen
5-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
MDL Number: MFCD00052509
CAS-Nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge